Learn More
Isopentylisobutyrat, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11421337
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11421337 25 g 25 Gramm
11431337 100 g 100 Gramm
11441337 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24879.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2050-01-3
MDL-Nummer MFCD00053719
ChEBI CHEBI:87537
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopentyl isobutyrate
Dichte 0.857
Siedepunkt 162°C
Flammpunkt 56°C (133°F)
Summenformel C9H18O2
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH2O2CCH(CH3)2
Brechungsindex 1.407
Menge 25 g
UN-Nummer UN2620
Synonym isoamyl isobutyrate, isopentyl isobutyrate, isobutyric acid isoamyl ester, propanoic acid, 2-methyl-, 3-methylbutyl ester, isobutyric acid, isopentyl ester, 3-methylbutyl isobutyrate, isoamyl 2-methylpropanoate, isopentyl 2-methylpropanoate, isoamyl isobutanoate, isopentyl isobutanoate
InChI-Schlüssel VFTGLSWXJMRZNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCOC(=O)C(C)C
IUPAC-Name 3-Methylbutyl-2-methylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
PubChem CID 519786
Formelmasse 158.24
Reinheit (%) 98%