Learn More
Isopentylacetat, Reagenzqualität, 98 %, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
20 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isopentyl-Acetat |
| Schmelzpunkt | -78 °C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.876 g/ml bei 25 °C |
| Siedepunkt | 142 °C |
| Explosionsgrenze | 0.075 |
| Flammpunkt | 25 °C (77 °F) |
| Zündpunkt | 680 °F |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 |
| Mehr anzeigen |