Learn More
Thermo Scientific Chemicals Piperidin-4-carbonsäure, 99 %
Artikelnummer. 15770799 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15770799 100 g Glasflasche 100 Gramm
10376660 25 g Glasflasche 25 Gramm
10424215 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15770799 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 122621000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 498-94-2 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 498-94-2
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
MDL-Nummer MFCD00006004
InChI-Schlüssel SRJOCJYGOFTFLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonipecotic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 4-carboxypiperidine, hexahydroisonicotinic acid, dl-isopipecolinic acid, isonicotinic acid, hexahydro, h-inp-oh, acide isonipecotique, 4-hexahydroisonicotinic acid, unii-m5tzp1rwie
PubChem CID 3773
IUPAC-Name Piperidin-4-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isonipecotic acid
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Beige-Rosa bis Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max. (120°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 22, V,1, 244
Merck Index 15, 5235
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear to slightly hazy
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver