Learn More
Thermo Scientific Chemicals Piperidin-4-carbonsäure, 99 %
Catalog Number 10424215
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
498-94-2
C6H11NO2
129.16
MFCD00006004
SRJOCJYGOFTFLH-UHFFFAOYSA-N
isonipecotic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 4-carboxypiperidine, hexahydroisonicotinic acid, dl-isopipecolinic acid, isonicotinic acid, hexahydro, h-inp-oh, acide isonipecotique, 4-hexahydroisonicotinic acid, unii-m5tzp1rwie
3773
piperidine-4-carboxylic acid
OC(=O)C1CCNCC1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
498-94-2
C6H11NO2
129.16
MFCD00006004
SRJOCJYGOFTFLH-UHFFFAOYSA-N
isonipecotic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 4-carboxypiperidine, hexahydroisonicotinic acid, dl-isopipecolinic acid, isonicotinic acid, hexahydro, h-inp-oh, acide isonipecotique, 4-hexahydroisonicotinic acid, unii-m5tzp1rwie
3773
piperidine-4-carboxylic acid
OC(=O)C1CCNCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Isonipecotic acid
Schmelzpunkt >300.0°C
Verlust bei Trocknung 1% max. (120°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Beilstein 22, V,1, 244
Merck Index 15, 5235
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear to slightly hazy
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isonipecotic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.