Learn More
Isonicotinylchloridhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30397183
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30397183 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397183 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8217551G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isonicotinyl Chloride Hydrochloride
CAS 39178-35-3
Summenformel C6H5Cl2NO
Menge 1 g
Synonym 4-Pyridinecarbonyl Chloride Hydrochloride (1:1), (Chlorocarbonyl)-4-(pyridinyl) Monohydrochloride, 4-(Chloroformyl)pyridinium Hydrochloride, 4-Nicotinoyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridinecarboxylic Acid Chloride Hydrochloride, Isonicotinic Acid Chloride Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H4ClNO.ClH/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5;/h1-4H;1H
SMILES Cl.ClC(=O)c1ccncc1
Molekulargewicht (g/mol) 178.02
Formelmasse 176.9748