Learn More
Isonicotinoylchloridhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isonicotinoyl chloride hydrochloride |
Schmelzpunkt | 153.0°C to 161.0°C |
Farbe | Beige bis weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (Argentometry) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 25 g |
Beilstein | 22, 46 |
Formelmasse | 178.02 |
Reinheit (%) | 97% |