Learn More
Isonicotinsäure, TRC
Artikelnummer. 30397301
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30397301 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397301 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8217605G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-4-carboxylic Acid (Isonicotinic Acid)
CAS 55-22-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C6 H5 N O2
Menge 5 g
Synonym Pyridine-4-carboxylic Acid, Nicotinic Acid Imp. E (EP), Isonicotinic Acid, Pyridine-4-carboxylic Acid, Nicotinic Acid Imp. E (EP), Isonicotinic Acid, Isoniazid Impurity A, Nicotinic Acid Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1ccncc1
IUPAC-Name Pyridin-4-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 123.11
Formelmasse 123.032
Reinheit (%) >95