missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isonicotinamide, TRC

Artikelnummer. 30004258
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004258 5 g 5 Gramm
17900515 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30004258 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8217005G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1453-82-3
Summenformel C6 H6 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 122.12
Synonym Isonicotinamide, 4-Pyridinecarboxamide, Isonicotinamide (6CI,7CI,8CI), 4-(Aminocarbonyl)pyridine, 4-Amidopyridine, 4-Carbamoylpyridine, 4-Pyridinecarboxylic acid amide, Isoniacinamide, Isonicotinic acid amide, NSC 82353, Pyridine-4-carbamide, γ-Pyridinecarboxamide
IUPAC-Name pyridine-4-carboxamide
SMILES NC(=O)c1ccncc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Isonicotinamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
Formelmasse 122.048
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.