Learn More
Isonicotinamid, Mikromol™
Beschreibung
Isonicotinsäureamid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isonicotinamide |
| CAS | 1453-82-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Isonicotinamide |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C6 H6 N2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Isonicotinamide, 4-Pyridinecarboxamide, Isonicotinamide (6CI,7CI,8CI), 4-(Aminocarbonyl)pyridine, 4-Amidopyridine, 4-Carbamoylpyridine, 4-Pyridinecarboxylic acid amide, Isoniacinamide, Isonicotinic acid amide, NSC 82353, Pyridine-4-carbamide, gamma-Pyridinecarboxamide, Isoniazid Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| SMILES | NC(=O)c1ccncc1 |
| IUPAC-Name | Pyridin-4-Carboxamid |
| Mehr anzeigen |