Learn More
Isonicotinamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423717
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423717 50 g 50 Gramm
11438870 100 g -
11433717 250 g 250 Gramm
11448870 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11423717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18190.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 1453-82-3 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1453-82-3
Summenformel C6H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 122.127
MDL-Nummer MFCD00006432
InChI-Schlüssel VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 4-carbamoylpyridine, isonicotinic acid amide, isonicotineamide, gamma-pyridinecarboxamide, pyridine-4-carboxylic acid amide, unii-4h3bh6yx9q, .gamma.-pyridinecarboxamide, 4h3bh6yx9q
PubChem CID 15074
ChEBI CHEBI:6031
IUPAC-Name Pyridin-4-Carboxamid
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isonicotinamide
Schmelzpunkt 155°C to 158°C
Menge 50 g
Beilstein 2173
Formelmasse 122.13
Reinheit (%) 99%