missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isoniazid, TRC

Artikelnummer. 17993355
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17993355 5 g 5 Gramm
17953255 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17993355 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8214505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 54-85-3
Summenformel C6 H7 N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
Synonym Isoniazid, 4-Pyridinecarboxylic acid, hydrazide (9CI, ACI), Isonicotinic acid hydrazide (8CI), 4-(Hydrazinocarbonyl)pyridine, 4-Pyridinecarbonylhydrazine, 4-Pyridinecarboxylic hydrazide, 4-Pyridylcarbonylhydrazide, 5015 R.P., [(4-Pyridinylcarbonyl)oxy]hydrazine, Armazid, Armazide, Atcotibine, Cedin, Cotinazin, Dianicotyl, Dinacrin, Ditubin, Eralon, Ertuban, Eutizon, FSR 3, GINK, HIA, Hidranizil, Hidrasonil, Hycozid, Hydrazid, Hyzyd, Ipcazide, Isidrina, Isobicina, Isocaldin, Isocid, Isocotin, Isokin, Isolyn, Isonex, Isoniazid SA, Isoniazide, Isonicid, Isonico, Isonicotan, Isonicotinic acid hydrazyde, Isonicotinic hydrazide, Isonicotinohydrazide, Isonicotinoyl hydrazide, Isonicotinoylhydrazine, Isonidrin, Isonilex, Isonindon, Isonizide, Isotebezid, Isozide, Isozin, Isozyd, Lafepe, Laniazid, Mayambutol, MeSH ID: D007538, Mybasan, Neoteben, Neoxin, Neumandin, Nevin, Niadrin, Nicetal, Nicizina, Niconyl, Nicotibina, Nicotisan, Nicozide, Nidaton, Nidrazid, Nikozid, Niplen, Nitadon, NSC 9659, Nydrazid, Nyscozid, Pelazid, Preparation 6424, Pycazide, Pyricidin, Pyridine-4-carbohydrazide, Pyrizidin, Raumanon, Retozide, Rimicid, Rimifon, Rimiphone, Rimitsid, Robisellin, RU-EF-Tb, Sauterazid, Solonex, T.B. Razide, TB-Vis, Tebecid, Teebaconin, Tekazin, Tibinide, Tibizide, Tisin, Tisiodrazida, Tizide, Tubazid, Tubazide, Tubeco, Tubicon, Tubilysin, Tubomel, Tyvid, Unicozyde, Vazadrine, Vederon, Zidafimia, Zinadon, Zonazide
IUPAC-Name Pyridin-4-carbohydrazid
SMILES NNC(=O)c1ccncc1

Specifications

Chemischer Name oder Material Isoniazid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
Formelmasse 137.0589
Reinheit (%) >95%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.