missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isoniazid, TRC

Artikelnummer. 17953255
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17953255 50 mg 50 Milligramm
17993355 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17953255 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82145050MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 54-85-3
Summenformel C6 H7 N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
Synonym Isoniazid, 4-Pyridinecarboxylic acid, hydrazide (9CI, ACI), Isonicotinic acid hydrazide (8CI), 4-(Hydrazinocarbonyl)pyridine, 4-Pyridinecarbonylhydrazine, 4-Pyridinecarboxylic hydrazide, 4-Pyridylcarbonylhydrazide, 5015 R.P., [(4-Pyridinylcarbonyl)oxy]hydrazine, Armazid, Armazide, Atcotibine, Cedin, Cotinazin, Dianicotyl, Dinacrin, Ditubin, Eralon, Ertuban, Eutizon, FSR 3, GINK, HIA, Hidranizil, Hidrasonil, Hycozid, Hydrazid, Hyzyd, Ipcazide, Isidrina, Isobicina, Isocaldin, Isocid, Isocotin, Isokin, Isolyn, Isonex, Isoniazid SA, Isoniazide, Isonicid, Isonico, Isonicotan, Isonicotinic acid hydrazyde, Isonicotinic hydrazide, Isonicotinohydrazide, Isonicotinoyl hydrazide, Isonicotinoylhydrazine, Isonidrin, Isonilex, Isonindon, Isonizide, Isotebezid, Isozide, Isozin, Isozyd, Lafepe, Laniazid, Mayambutol, MeSH ID: D007538, Mybasan, Neoteben, Neoxin, Neumandin, Nevin, Niadrin, Nicetal, Nicizina, Niconyl, Nicotibina, Nicotisan, Nicozide, Nidaton, Nidrazid, Nikozid, Niplen, Nitadon, NSC 9659, Nydrazid, Nyscozid, Pelazid, Preparation 6424, Pycazide, Pyricidin, Pyridine-4-carbohydrazide, Pyrizidin, Raumanon, Retozide, Rimicid, Rimifon, Rimiphone, Rimitsid, Robisellin, RU-EF-Tb, Sauterazid, Solonex, T.B. Razide, TB-Vis, Tebecid, Teebaconin, Tekazin, Tibinide, Tibizide, Tisin, Tisiodrazida, Tizide, Tubazid, Tubazide, Tubeco, Tubicon, Tubilysin, Tubomel, Tyvid, Unicozyde, Vazadrine, Vederon, Zidafimia, Zinadon, Zonazide
IUPAC-Name pyridine-4-carbohydrazide
SMILES NNC(=O)c1ccncc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Isoniazid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
Formelmasse 137.0589
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.