Learn More
Isomaltopentaose, TRC
Artikelnummer. 30012283
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012283 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30012283 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8212851MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6082-32-2
Summenformel C30 H52 O26
Molekulargewicht (g/mol) 828.72
Synonym O-α-D-Glucopyranosyl-(1→6)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-D-glucose;
IUPAC-Name (3R,4S,5S,6R)-6-[[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-[[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-[[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-[[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2,3,4,5-tetrol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](OC[C@H]3O[C@H](OC[C@H]4O[C@H](OC[C@H]5OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]5O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isomaltopentaose
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H52O26/c31-1-6-11(32)17(38)22(43)27(53-6)49-3-8-13(34)19(40)24(45)29(55-8)51-5-10-15(36)20(41)25(46)30(56-10)50-4-9-14(35)18(39)23(44)28(54-9)48-2-7-12(33)16(37)21(42)26(47)52-7/h6-47H,1-5H2/t6-,7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17+,18+,19+,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26?,27+,28+,29+,30+/m1/s1
Formelmasse 828.2747