Learn More
Isomalt, TRC
Artikelnummer. 30137027
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137027 250 mg 250 Milligramm
17998114 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137027 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI821065250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64519-82-0
Summenformel C12 H24 O11
Molekulargewicht (g/mol) 344.31
Synonym Isomalt, (2ξ)-6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-arabino-hexitol, C-Isomaltidex, GalenIQ 801, GalenIQ 980, Hydrogenated isomaltulose, IsoMaltidex 16502, Isomalt, Isomalt DC 110, Isomalt PF, Isomaltidex, Palatinit, Palatinit C, Palatinit GS, Palatinit GSP, Palatinit M, Palatinit PM, Palatinit PN, Palatinit PNM 2, Palatinit PNP, Palatinitol, Palatinose PNP
IUPAC-Name (3R,4R,5R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]Oxyhexan-1,2,3,4,5-pentol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC(C(C(C(CO)O)O)O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isomalt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H24O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h4-21H,1-3H2/t4?,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Formelmasse 344.1319
Reinheit (%) >95%