Learn More
Isoleukotoxin Diol, TRC
Artikelnummer. 30009398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009398 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30009398 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82023010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoleukotoxin Diol
CAS 73889-55-1
Summenformel C18H34O4
Menge 10 mg
Synonym (9Z,12R,13R)-rel-12,13-Dihydroxy-9-octadecenoic Acid, [R*,R*-(Z)]-12,13-Dihydroxy-9-octadecenoic Acid, rel-(9Z,12R,13R)-12,13-Dihydroxy-9-octadecenoic Acid;
InChI-Formel InChI=1S/C18H34O4/c1-2-3-10-13-16(19)17(20)14-11-8-6-4-5-7-9-12-15-18(21)22/h8,11,16-17,19-20H,2-7,9-10,12-15H2,1H3,(H,21,22)/b11-8-/t16-,17-/m0/s1
SMILES CCCCC[C@H](O)[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 314.46
Formelmasse 314.2457