Learn More
Isoleucin (L-Isoleucin), LoGiCal
Artikelnummer. 30461197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461197 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461197 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1564.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Isoleucin (L-Isoleucin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Isoleucine
CAS 73-32-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Isoleucine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H13 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Isoleucine, L-Isoleucine (9 CI, ACI), Isoleucine, L- (8 CI), (2 S,3 S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (2 S,3 S)-α-Amino-β-methyl-n-valeric acid, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-
InChI-Formel InChI=1 S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5 H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S,3S)-2-Amino-3-methylpentansäure
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 131.17
Menge 10 mg
Formelmasse 131,0946 g/mol