Learn More
Thermo Scientific™ Isolator Wrap sterile Sedimentationsplatten mit Trypton-Soja-Agar
Click to view available options
:
85 mm; Isolator sterile Sedimentationsplatten mit Trypton-Soja-Agar; 10/Packung
Beschreibung
- Die VHP-resistenten verpackten Sedimentationsplatten (einzeln und doppelt verpackt) werden in einer Reinraumumgebung hergestellt. Bestrahlt mit Testindikatoren. So lässt sich eine größtmögliche Sterilität ohne Einschränkung der Wachstumseigenschaften gewährleisten.
- Jede Charge wird geprüft, um einheitliche, reproduzierbare Ergebnisse sicherzustellen.
- Lagerbedingungen: 2 bis 8° C.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, gekühlt |
| Medientyp | Trypton-Soja-Agar |
| Produkttyp | Isolator Sedimentationsplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | RABS, Isolatoren und Reinräume |
| Menge | 10/Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 85 mm |