Learn More
Thermo Scientific™ Isolator Wrap sterile Abklatschplatten mit Sabouraud-Dextrose-Agar 5.6 mit Lecithin und Polysorbat 80 – Raumtemperatur
Beschreibung
- Die rosafarbenen Sedimentationsplatten (einzeln und doppelt verpackt) werden in einer Reinraumumgebung beständig gegen VHP hergestellt. So lässt sich eine größtmögliche Sterilität ohne Einschränkung der Wachstumseigenschaften gewährleisten.
- Jede Charge wird geprüft, um einheitliche, reproduzierbare Ergebnisse sicherzustellen.
- Lagerbedingungen: 2 bis 25° C.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 20 °C bis 25 °C, Raumtemperatur |
| Medientyp | Sabouraud-Dextrose-Agar |
| Produkttyp | Abklatschplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | RABS, Isolatoren und Reinräume |
| Menge | 10/Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 85 mm |