Learn More
Thermo Scientific™ Isolator™ Zubehör für 10 Röhrchen
Unterstützen Sie die Funktionalität des Thermo Scientific™ Oxoid™ Isolator™ 10-Rohr-Blutkultursystems mit diesem Zubehör.
Marke: Thermo Scientific™ BC0505C
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Unterstützen Sie die Funktionalität des Thermo Scientific™ Isolator™ 10-Röhrchen-Blutkultursystems mit Isostat™-Zubehör. Das Isolator 10-Röhrchen-Blutkultursystem ist ein hochempfindliches Blutkultursystem für den schnellen Nachweis und die Isolierung von Mikroorganismen in einem einzigen Prozess.
Unterstützen Sie die Funktionalität des Isolatorröhrchen-Blutkultursystems 10 mit Isostat-Zubehör.
Das Isolator 10-Röhrchen-Blutkultursystem bietet eine einfache, schnelle und empfindliche Methode zum Nachweis von Bakteriämie.1
- Schnelle Detektion: Die Isolator-Röhrchen kombinieren Detektion und Isolierung in einem einzigen Prozess, wodurch isolierte Kolonien 30 Stunden früher als mit herkömmlichen Methoden verfügbar werden1.
- Überlegene Empfindlichkeit: Das Isolator-Blutkultursystem verfügt über eine mit herkömmlichen Bouillon-Verfahren vergleichbare oder bessere Rückgewinnungsrate1,2,3
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Isostat™ Rückhalteadapter | |
Isostat™ Rückhalteadapter | |
Je |