Learn More
Isoindolinhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499438
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499438 1 g 1 Gramm
15419448 250 mg 250 Milligramm
15409448 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499438 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63012.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Isoindolin-Hydrochlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter dem Indergas aufbewahren. Fern von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit und Wärme aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32372-82-0
Summenformel C8H10ClN
Molekulargewicht (g/mol) 155.63
MDL-Nummer MFCD03502377
InChI-Schlüssel NOVIRODZMIZUPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoindoline hydrochloride, 2,3-dihydroisoindole hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-isoindole hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-isoindole hcl, 1h-isoindole, 2,3-dihydro-, hydrochloride, isoindolinehydrochloride, isoindoline hcl, d0y1rn, dihydroisoindole hydrochloride, ksc491i3f
PubChem CID 12311031
IUPAC-Name 2,3-dihydro-1H-Isoindol;Hydrochlorid
SMILES Cl.C1NCC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoindoline hydrochloride
Schmelzpunkt 255°C to 256°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 155.62
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest