Learn More
Isofluran, TRC
Artikelnummer. 30007424
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007424 50 g 50 Gramm
30008448 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30007424 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI81680050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26675-46-7
Summenformel C3 H2 Cl F5 O
Molekulargewicht (g/mol) 184.49
Synonym Ether, 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl (8CI), 2-Chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, (±)-Isoflurane, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, Aerrane, Attane, Compound 469, Difluoromethyl 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl ether, Escain, Forane, Forene, HCFE 235da2, IsoFlo, IsoFlo (anesthetic), Isoba, Isoflurane, Isofor, Isoforine, Isorrane, R-E 235da1
IUPAC-Name 2-Chlor-2-(difluormethoxy)-1,1,1-trifluorethan
SMILES FC(F)OC(Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoflurane
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
Formelmasse 183.9714