Learn More
Isofluran, Mikromol™
Artikelnummer. 30049371
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049371 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30049371 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0500.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Isofluran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoflurane
CAS 26675-46-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Isoflurane
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C3 H2 Cl F5 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym (2RS)-2-Chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, Ether, 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl (8CI), 2-Chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, (±)-Isoflurane, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, Aerrane, Attane, Compound 469, Difluoromethyl 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl ether, Escain, Forane, Forene, HCFE 235da2, IsoFlo, IsoFlo (anesthetic), Isoba, Isoflurane, Isofor, Isoforine, Isorrane, R-E 235da1
InChI-Formel InChI=1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
SMILES FC(F)OC(Cl)C(F)(F)F
IUPAC-Name 2-Chlor-2-(difluormethoxy)-1,1,1-trifluorethan
Molekulargewicht (g/mol) 184.49
Menge 250 mg
Formelmasse 183,9714 g/mol