Learn More
Isofenphos-methyl 100 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327647 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327647 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14421000AC100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isofenphos-methyl
CAS 99675-03-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Isofenphos-methyl
Versandbedingung +20°C
Summenformel C14 H22 N O4 P S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C14H22NO4PS/c1-10(2)15-20(21,17-5)19-13-9-7-6-8-12(13)14(16)18-11(3)4/h6-11H,1-5H3,(H,15,21)
SMILES COP(=S)(NC(C)C)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C
IUPAC-Name Propan-2-yl 2-[methoxy-(propan-2-ylamino)phosphinothioyl]oxybenzoat
Solvent or Matrix Acetone
Molekulargewicht (g/mol) 331.37
Menge 1 mL
Formelmasse 331.1007 g/mol