Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Rutschhemmende Überziehstiefel
Artikelnummer. 15595849 Alle ansehen DuPont Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Länge (metrisch):
30.5 cm
37.5 cm
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Länge (metrisch) Packungsgröße
15595849 Mittel 30.5 cm 100 Stück
15561975 Groß 37.5 cm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15595849 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D14246831
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestehend aus flash-gesponnenem HDPE. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ rutschhemmende Überschuhe sind durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend gegen Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis. Sie bieten eine hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern bis zur einer Größe von 1 μin.
  • Gebundene innere Säume
  • Elastischer Tunnelbund an Schienbein und Knöchel
  • Beinabschlüsse
  • Gripper™ Sohlen bieten verbesserte Rutschfestigkeit und Robustheit
  • Nicht sauber verarbeitet und nicht sterilisiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Größe Mittel
Material Tyvek™ durch Flash-Spinnen hergestelltes HDPE
Latex Free Ja
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Befestigungsbänder
Sohlenart Gripper™, rutschfestes PVC
Saumtyp Gebundene innere Säume
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biotechnologie, Pharmazie, Herstellung medizinischer Geräte und Elektronikindustrie, andere kritische oder kontrollierte Umgebungen
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Suitable for use in GMP class C/D cleanrooms
Verpackungsmenge 100/Pckg.
Verpackungsart Großpackung
Länge (metrisch) 30.5 cm
Höhe (metrisch) 47 cm
Cleanroom Class Class 1000 (ISO 6)
Show More Show Less
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.