Learn More
Isochroman 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10794543 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10794543
Marke: Thermo Scientific Acros 122540050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 493-05-0 | C9H10O | 134.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 493-05-0
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00006913
InChI-Schlüssel HEBMCVBCEDMUOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isochroman, isochromane, 3,4-dihydro-1h-2-benzopyran, 1h-2-benzopyran, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-1h-benzo c pyran, pubchem20553, acmc-209kfu, isochroman 10g, ksc237m1l
PubChem CID 96266
ChEBI CHEBI:33225
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-1H-Isochromen
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isochroman
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 75°C (4.0 Mbar)
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5430 to 1.546
Menge 5 g
Beilstein 17, 53
Relative Dichte 1.06
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit