Learn More
Alfa Aesar™ Isochroman, 99 %
Artikelnummer. 11474264
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11474264
Marke: Alfa Aesar™ A12566.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Anwendungen
Isochroman wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 493-05-0
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00006913
InChI-Schlüssel HEBMCVBCEDMUOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isochroman, isochromane, 3,4-dihydro-1h-2-benzopyran, 1h-2-benzopyran, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-1h-benzo c pyran, pubchem20553, acmc-209kfu, isochroman 10g, ksc237m1l
PubChem CID 96266
ChEBI CHEBI:33225
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-1H-Isochromen
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isochroman
Dichte 1.067
Siedepunkt 89°C to 90°C (12 mmHg)
Flammpunkt 66°C (151°F)
Brechungsindex 1.545
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 99%