Learn More
Isochenodeoxycholsäure, TRC
Artikelnummer. 30137882
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137882 50 mg 50 Milligramm
17963025 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137882 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI78960050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 566-24-5
Summenformel C24H40O4
Molekulargewicht (g/mol) 392.57
Synonym (3β,5β,7α)-3,7-Dihydroxycholan-24-oic Acid, 3β,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic Acid, 3β,7α-Dihydroxy-5β-cholanic Acid, 3β,7α-Dihydroxy-5β-cholanoic Acid, 3β-Chenodeoxycholic Acid, BAR601, Isochenodeoxycholic Acid;
SMILES O[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isochenodeoxycholic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16+,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
Formelmasse 392.2927
Reinheit (%) >95%