Learn More
Isokaprinsäure, TRC
Artikelnummer. 30401781
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30401781 100 mg
30393513 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30401781 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI789250100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5963-14-4
Summenformel C10 H20 O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.26
Synonym 8-Methylnonanoic Acid
IUPAC-Name 8-Methylnonanosäure
SMILES CC(C)CCCCCCC(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Isocapric Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H20O2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10(11)12/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,11,12)
Formelmasse 172.1463