Learn More
Isobutyrylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30392747
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30392747 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392747 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI7806805G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyryl Chloride
CAS 79-30-1
Summenformel C4H7ClO
Menge 5 g
Synonym 2-Methylpropanoyl Chloride, 2,2-Dimethylacetyl Chloride, 2-Methylpropanoic Acid Chloride, 2-Methylpropanoyl Chloride, 2-Methylpropionyl Chloride, 2-Propylcarbonyl Chloride, Chloro Isopropyl Ketone, Dimethylacetyl Chloride, Isobutanoyl Chloride, Isobutyric Acid Chloride, Isobutyroyl Chloride, Isopropanecarbonyl Chloride, i-Butyryl Chloride, alpha-Methylpropionyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H7ClO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3
SMILES CC(C)C(=O)Cl
IUPAC-Name 2-Methylpropanoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 106.55
Formelmasse 106.0185