Learn More
Isobutyrylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10255730 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Milliliter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10255730 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10583521 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10275680 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10255730 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 160662500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 79-30-1 | C4H7ClO | 106.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-30-1
Summenformel C4H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 106.55
MDL-Nummer MFCD00000717
InChI-Schlüssel DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyryl chloride, 2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-methyl, isobutanoyl chloride, isobutyric acid chloride, isobutyroyl chloride, isobutyrylchloride, dimethylacetyl chloride, chloro isopropyl ketone, alpha-methylpropionyl chloride
PubChem CID 62325
IUPAC-Name 2-Methylpropanoylchlorid
SMILES CC(C)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyryl chloride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -90.0°C
Dichte 1.0170g/mL
Siedepunkt 91.0°C to 93.0°C
Flammpunkt 1°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCOCl
Brechungsindex 1.4060 to 1.4080
Menge 250 mL
Beilstein 02, 293
Relative Dichte 1.017
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohol,soluble in ether
Viskosität 0.55 mPa.s (20°C)
Formelmasse 106.55
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit