Learn More
Isobutyrophenon, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410498
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410498 100 g 100 Gramm
11400498 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410498 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24628.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 611-70-1 | C10H12O | 148.21 g/mol
Isobutyrophenone is used as an internal standard in the determination of hydroxyzine hydrochloride and benzyl alcohol in injection solutions. It is also used in the preparation of alpha-hydroxyisobutyrophenone. Isobutyrophenone is employed as photosensitizer intermediate. It can react with bromoacetic acid ethyl ester to get 3-hydroxy-4-methyl-3-phenyl-valeric acid ethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isobutyrophenon wird als interner Standard bei der Bestimmung von Hydroxyzin-Hydrochlorid und Benzylalkohol in Injektionslösungen verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Alpha-Hydroxyisobutyrophenon verwendet. Isobutyrophenon wird als Photosensibilisator-Zwischenprodukt verwendet. Es kann mit Bromoessigsäure-Ethylester reagieren, um 3-Hydroxy-4-Methyl-3-Phenyl-Valeriansäureethylester zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-70-1
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.21
MDL-Nummer MFCD00008917
InChI-Schlüssel BSMGLVDZZMBWQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyrophenone, isopropyl phenyl ketone, 2-methylpropiophenone, 1-propanone, 2-methyl-1-phenyl, phenyl isopropyl ketone, isopropyl phenyl keton, alpha-methylpropiophenone, unii-8l53972ntz, .alpha.-methylpropiophenone, 2-methyl-1-phenyl-1-propanone
PubChem CID 69144
IUPAC-Name 2-Methyl-1-Phenylpropan-1-on
SMILES CC(C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyrophenone
Schmelzpunkt 1°C
Dichte 0.988
Siedepunkt 217°C
Flammpunkt 84°C (184°F)
Brechungsindex 1.517
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 97%