Learn More
Isobutyrophenon, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400498
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11400498
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24628.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 611-70-1 | C10H12O | 148.21 g/mol
Isobutyrophenone is used as an internal standard in the determination of hydroxyzine hydrochloride and benzyl alcohol in injection solutions. It is also used in the preparation of alpha-hydroxyisobutyrophenone. Isobutyrophenone is employed as photosensitizer intermediate. It can react with bromoacetic acid ethyl ester to get 3-hydroxy-4-methyl-3-phenyl-valeric acid ethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isobutyrophenon wird als interner Standard bei der Bestimmung von Hydroxyzin-Hydrochlorid und Benzylalkohol in Injektionslösungen verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Alpha-Hydroxyisobutyrophenon verwendet. Isobutyrophenon wird als Photosensibilisator-Zwischenprodukt verwendet. Es kann mit Bromoessigsäure-Ethylester reagieren, um 3-Hydroxy-4-Methyl-3-Phenyl-Valeriansäureethylester zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-70-1
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.21
MDL-Nummer MFCD00008917
InChI-Schlüssel BSMGLVDZZMBWQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyrophenone, isopropyl phenyl ketone, 2-methylpropiophenone, 1-propanone, 2-methyl-1-phenyl, phenyl isopropyl ketone, isopropyl phenyl keton, alpha-methylpropiophenone, unii-8l53972ntz, .alpha.-methylpropiophenone, 2-methyl-1-phenyl-1-propanone
PubChem CID 69144
IUPAC-Name 2-Methyl-1-Phenylpropan-1-on
SMILES CC(C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyrophenone
Schmelzpunkt 1°C
Dichte 0.988
Siedepunkt 217°C
Flammpunkt 84°C (184°F)
Brechungsindex 1.517
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 97%