Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isobutyronitrile |
| Namenshinweis | 99% |
| CAS | 78-82-0 |
| Schmelzpunkt | -72°C |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 0.7600g/mL |
| Siedepunkt | 107°C to 108°C |
| Flammpunkt | 8°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Isobutyronitrile
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.