Learn More
Isobuttersäureanhydrid, 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 257785000
Additional Details : CAS : 97-72-3 Gewicht : 1.20000kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 500g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10411291
  • 56.66 CHF / 500 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Chemische Identifikatoren
97-72-3
158.2
LSACYLWPPQLVSM-UHFFFAOYSA-N
7346
2-Methylpropanoyl2-Methylpropanoat
C8H14O3
MFCD00008913
isobutyric anhydride, isobutyric acid anhydride, propanoic acid, 2-methyl-, anhydride, 2-methylpropanoic anhydride, isobutyricanhydride, isobutyryl anhydride, 2-methylpropionic anhydride, unii-n85a80fjdt, n85a80fjdt, 2-methylpropanoic acid anhydride
CHEBI:84261
CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C
Spezifikation
Isobutyric anhydride
66.4°C
Glasflasche
0.954
182.0°C
-53.0°C
97%
96% min. (GC)
[(CH3)CHCO]2O
02, 292
Solubility in water: decomposes
CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C
158.2
CHEBI:84261
Flüssig
0.9540g/mL
Authentic
1.4050 to 1.4070
1.18 mPa.s (25°C)
Farblos
500g
64-19-7
C8H14O3
MFCD00008913
isobutyric anhydride, isobutyric acid anhydride, propanoic acid, 2-methyl-, anhydride, 2-methylpropanoic anhydride, isobutyricanhydride, isobutyryl anhydride, 2-methylpropionic anhydride, unii-n85a80fjdt, n85a80fjdt, 2-methylpropanoic acid anhydride
LSACYLWPPQLVSM-UHFFFAOYSA-N
2-Methylpropanoyl2-Methylpropanoat
7346
158.2
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Isobutyric anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation