Learn More
Isobuttersäure, TRC
Artikelnummer. 30389844
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30389844 10 g
30396359 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30389844 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI78100510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-31-2
Summenformel C4 H8 O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
Synonym Propanoic acid, 2-methyl-, Isobutyric acid (8CI), 2-Methylpropanoic acid, 2-Methyl-1-propanoic acid, 2-Methylpropionic acid, 2-Propanecarboxylic acid, Dimethylacetic acid, Isobutanoic acid, Isobutyrates, Isopropylformic acid, NSC 62780, i-Butyric acid, iso-Butyric acid, α-Methylpropanoic acid, α-Methylpropionic acid
IUPAC-Name 2-Methylpropansäure
SMILES CC(C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyric acid
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
Formelmasse 88.0524