Learn More
Isobuttersäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376766
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11376766 2500 mL 2.50 Liter
11356766 100 mL 100 Milliliter
11366766 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376766 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04038.0F
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 79-31-2 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Isobuttersäure wird zur Herstellung von Estern für Aromen und Parfums verwendet. Wird auch als Desinfektionsmittel, Konservierungsmittel und Gerbmittel verwendet. Findet Anwendungen in der Textil-, Lack- und Lederindustrie. Wird darüber hinaus als Laktationsstimulant bei Milchvieh verwendet. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von Tetramethylsuccinsäure und Diisopropylketon verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Chloroform und Ether. Leicht mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-31-2
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
MDL-Nummer MFCD00002658
InChI-Schlüssel KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyric acid, isobutanoic acid, 2-methylpropionic acid, propanoic acid, 2-methyl, dimethylacetic acid, isopropylformic acid, iso-butyric acid, isobutyrate, cenex rp b2, acetic acid, dimethyl
PubChem CID 6590
ChEBI CHEBI:16135
IUPAC-Name 2-Methylpropansäure
SMILES CC(C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyric acid
Schmelzpunkt -47°C
Siedepunkt 153°C to 154°C
Dichte 0.948
Menge 2500 mL
Flammpunkt 59°C (138°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.3928
UN-Nummer UN2529
Beilstein 635770
Merck Index 145155
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,chloroform and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 99%