Learn More
Isobuttersäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-150767
Click to view available options
Menge:
25 g
500g
1kg
Verpackung:
Glasflasche
79-31-2
C4H8O2
88.11
MFCD00002658
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
isobutyric acid, isobutanoic acid, 2-methylpropionic acid, propanoic acid, 2-methyl, dimethylacetic acid, isopropylformic acid, iso-butyric acid, isobutyrate, cenex rp b2, acetic acid, dimethyl
6590
CHEBI:16135
2-Methylpropansäure
CC(C)C(O)=O
79-31-2
C4H8O2
88.11
MFCD00002658
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
isobutyric acid, isobutanoic acid, 2-methylpropionic acid, propanoic acid, 2-methyl, dimethylacetic acid, isopropylformic acid, iso-butyric acid, isobutyrate, cenex rp b2, acetic acid, dimethyl
6590
CHEBI:16135
2-Methylpropansäure
CC(C)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Isobutyric acid
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt -47,0 °C
Siedepunkt 153,0°bis 154,0 °C
Farbe Farblos
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel (CH3)2CHCO2H
Beilstein 02, 288
Merck Index 15, 5200
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:210 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Mischbar mit Alkohol, Chloroform und Äther
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) ≥99%
Dichte 0,9500g/mL
Menge 25 g
Flammpunkt 59 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,3920 bis 1,3940
Relative Dichte 0,95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutyric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.