Learn More
Isobutyraldehyd, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10677963 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10677963 10 L Plastikeimer 10 Liter
10091130 1 L Glasflasche 1 Liter
10001140 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10677963 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 122510100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 78-84-2 | C4H8O | 72.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-84-2
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00006980
InChI-Schlüssel AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde
PubChem CID 6561
ChEBI CHEBI:48943
IUPAC-Name 2-Methylpropanal
SMILES CC(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyraldehyde
Schmelzpunkt -65.0°C
Dichte 0.7900g/mL
Siedepunkt 63.0°C
Flammpunkt −24°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel (CH3)2CHCHO
Brechungsindex 1.3710 to 1.3740
Menge 10 L
Beilstein 01, 671
Merck Index 15, 5199
Relative Dichte 0.79
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether, carbon disulfide,, acetone, benzene, toluene and chloroform
Viskosität 0.45 mPa.s (20°C)
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit