Learn More
Isobutyltrimethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025527
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11490137
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21048.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 18395-30-7 | C7H18O3Si | 178.303 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18395-30-7
Summenformel C7H18O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 178.303
MDL-Nummer MFCD00051589
InChI-Schlüssel XYJRNCYWTVGEEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyltrimethoxysilane, isobutyl trimethoxy silane, silane, trimethoxy 2-methylpropyl, trimethoxy 2-methylpropyl silane, dynasylan ibtmo, prosil 178, isobutyltrimethoxy silane, iso-butyl trimethoxysilane, acmc-1cg69, 2-methyl-1-propyltrimethoxysilane
PubChem CID 87622
IUPAC-Name Trimethoxy(2-methylpropyl)silan
SMILES CC(C)C[Si](OC)(OC)OC
Spezifikation
Siedepunkt 154°C to 157°C
Chemischer Name oder Material Isobutyltrimethoxysilane
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2233976
Flammpunkt 43°C (109°F)
Formelmasse 178.31
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.396
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.93