Learn More
Isobutylmagnesiumbromid, 2-M-Lösung in Diethylether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10113384 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Artikelnummer. 10113384
Marke: Thermo Scientific Acros 427398000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 926-62-5 | C4H9BrMg | 161.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 926-62-5, 60-29-7
Summenformel C4H9BrMg
Molekulargewicht (g/mol) 161.33
MDL-Nummer MFCD00075126
InChI-Schlüssel CMWBEISSZHZIMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym isobutylmagnesium bromide, bromo 2-methylpropyl magnesium, magnesium,bromo 2-methylpropyl, isobutylmagnesiumbromide, bromo isobutyl magnesium, iso-butymagnesium bromide, isobutyl magnesium bromide, isobutyl-magnesium bromide, iso-butyl magnesium bromide, 2-methylpropylmagnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 4285172
IUPAC-Name bromo(2-methylpropyl)magnesium
SMILES CC(C)C[Mg]Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutylmagnesium bromide
Namenshinweis 2M solution in diethyl ether
Dichte 0.9410g/mL
Siedepunkt 34.6°C
Flammpunkt −34°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2MgBr
Menge 800 mL
Relative Dichte 0.941
Formelmasse 161.32
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.