Learn More
Isobutylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362799 1 g 1 Gramm
11372799 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362799 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27698.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 84110-40-7 | C4H11BO2 | 101.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84110-40-7
Summenformel C4H11BO2
Molekulargewicht (g/mol) 101.94
MDL-Nummer MFCD00134156
InChI-Schlüssel ZAZPDOYUCVFPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutylboronic acid, isobutaneboronic acid, 2-methylpropyl boronic acid, 1-isobutaneboronic acid, 2-methylpropaneboronic acid, 2-methylprop-1-ylboronic acid, unii-khx76h7jhz, khx76h7jhz, 2-methyl-1-propylboronic acid, 2-methyl-1-propaneboronic acid
PubChem CID 2734395
IUPAC-Name 2-Methylpropylboronsäure
SMILES CC(C)CB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutylboronic acid
Schmelzpunkt 108°C to 110°C
Menge 1 g
Formelmasse 101.94
Reinheit (%) 97%