Learn More
Isobutylnitrit, TRC
Artikelnummer. 30005457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005457 1 g 1 Gramm
30009490 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005457 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI3579451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 542-56-3
Summenformel C4 H9 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
Synonym Nitrous acid, isobutyl ester, 2-Methylpropyl Nitrite, Blackjack, iso-Butyl Nitrite;
IUPAC-Name 2-Methylpropylnitrit
SMILES CC(C)CON=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyl Nitrite
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2)3-7-5-6/h4H,3H2,1-2H3
Formelmasse 103.063