Learn More
Isobutylmethacrylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10239460 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10239460 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10166713 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10239460 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 412680010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 97-86-9 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-86-9
Summenformel C8H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.20
MDL-Nummer MFCD00008931,MFCD00084435
InChI-Schlüssel RUMACXVDVNRZJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, methacrylic acid, isobutyl ester, isobutyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methylpropyl methacrylate, isobutyl alpha-methacrylate, isobutyl alpha-methylacrylate, unii-v11534uyz0, ccris 4829, isobutylester kyseliny methakrylove
PubChem CID 7352
IUPAC-Name 2-Methylpropyl-2-methyl-2-propenoat
SMILES CC(C)COC(=O)C(C)=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyl methacrylate
Namenshinweis Stabilized
Azidität 0.005% max. (as methacrylic acid)
Schmelzpunkt -37.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 155.0°C
Flammpunkt 46°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2=C(CH3)COOCH2CH(CH3)2
Brechungsindex 1.4190 to 1.4210
Menge 1 kg
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Stabilisator 15 to 20ppm MEHQ
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit