Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Isobutyl chloroformate is used as a peptide reagent. It is also used in the preparation of phenethyl-carbamic acid isobutyl ester by reaction with phenethylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen Isobutylchloroformat wird als Peptid-Reagenz verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Phenethyl-Carbaminsäure-Isobutyl-Ester durch Reaktion mit Phenethylamin verwendet.
Löslichkeit Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, Alkoholen und Aminen. Feuchtigkeitsempfindlich.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.