Learn More
Isobutylalkohol 5000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311664
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311664 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311664 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09011079ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutanol
CAS 78-83-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Isobutanol
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C4 H10 O
Konzentration 5.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1-Propanol, 2-methyl-, Isobutyl alcohol (8CI), 2-Methyl-1-propanol, 1-Hydroxy-2-methylpropane, 1-Isobutanol, 1-Methyl-2-propanol, 2-Methylpropyl alcohol, Isobutanol, Isopropyl carbinol, NSC 5708, iso-Butyl alcohol, 2-Methylpropanol
InChI-Formel InChI=1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
SMILES CC(C)CO
IUPAC-Name 2-Methylpropan-1-ol
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
Menge 1 mL
Formelmasse 74,0732 g/mol