Learn More
Isobutylacetat, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15638420 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15638420 25 ml Glasflasche 25 Milliliter
15605780 1 l Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15638420 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 53747025ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
0.99
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-19-0
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00008932
InChI-Schlüssel GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isobutylacetat, Isobutyl-Ethanoat, Essigsäure, 2Methylpropylester, 2-Methyl-1-Propylacetat, 2-Methylpropyl-Ethanoat, Essigsäure, Isobutylester, Essigsäure-Isobutylester, Acetat d'Isobutyl, Iso-Butylacetat, Beta-Methylpropyl-Ethanoat
PubChem CID 8038
ChEBI CHEBI:50569
IUPAC-Name 2-Methylpropylacetat
SMILES CC(C)COC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutylacetat
Schmelzpunkt -99 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.867 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 117 °C
Explosionsgrenze 0.105
Flammpunkt 22 °C (71.6 °F)
Zündpunkt 793 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COOCH2CH(CH3)2
Brechungsindex n20/D 1.39
Menge 25 ml
UN-Nummer UN1213
Beilstein 1741909
Dampfdichte >4(vs. Luft)
Formelmasse 116.16 mol
Dampfdruck 15 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) 99 %