Learn More
Isobutylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Isobutyl acetate is used as a solvent for lacquer, thinners, sealants, perfumes and nitrocellulose. Further, it is used as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Isobutylacetat wird als Lösungsmittel für Lacke, Verdünner, Dichtungsmittel, Parfüme und Nitrocellulose verwendet. Wird zudem als Aromastoff verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ether, Methanol und Aceton. Etwas mischbar mit Wasser und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Isobutyl Acetate |
| Schmelzpunkt | °C to 99°C |
| Dichte | 0.870 |
| Siedepunkt | 116°C to 117°C |
| Flammpunkt | 18°C (64°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Brechungsindex | 1.3895 |
| Menge | 500 mL |
| UN-Nummer | UN1213 |
| Beilstein | 1741909 |
| Show More |
Safety and Handling
- Isobutyl acetate
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Isobutyl acetate