Learn More
Isobutanol, ACS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318078
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318078 4 x 1 L 4 Liter
11495180 500 mL 500 Milliliter
11398068 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318078 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036643.M1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Farbe (APHA)10 , Restmenge nach Verdampfung0.001 %, Löslichkeit in Wasser P.T., titrierbare Säure 0.0005 meq/g, H2O 0.1 %, Carbonylverbindungen 0.01 % (Butyraldehyd) und 0.02 % (2-Butanon)
Isobutanol is a reagent used in organic reactions. It is employed in the synthesis of new fluorinating reagents. It is also used in the lipase-catalyzed production of biodiesel as an energy source. It acts as a catalyst for liquid-phase esterification of acetic acid by ion-exchange resins. Dehydration of fermented isobutanol is useful for the production of renewable chemicals and fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-83-1
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00004740
InChI-Schlüssel ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
IUPAC-Name 2-Methylpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutanol
Schmelzpunkt °C to 108°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.802
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt 28°C (82°F)
Zündpunkt 390°C (734°F)
Geruch Sweet
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.396
Prozentgehaltsbereich >99%
Dampfdruck 4-40 hPa (3-30mm Hg) at 20°C
Beilstein 1730878
Siedepunkt 107°C to 108°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and diethyl ether. Partially miscible with water.
Formelmasse 74.12
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.