Learn More
Isobornylacetat, TRC
Artikelnummer. 30406902
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406902 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30406902 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI7800732.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobornyl Acetate
CAS 125-12-2
Summenformel C12 H20 O2
Menge 2.5 g
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, 2-acetate, (1R,2R,4R)-rel-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, (1R,2R,4R)-rel- (9CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, exo-, Isoborneol, acetate (6CI,8CI), (±)-Isobornyl acetate, Isobornyl acetate, NSC 62486, Pichtosin, Pichtosine, exo-Bornyl acetate
InChI-Formel InChI=1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10-,12+/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
IUPAC-Name [(1S,3S,4S)-4,7,7-Trimethyl-3-bicyclo[2.2.1]heptanyl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 196.29
Formelmasse 196.1463