Learn More
Isoamylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30389666
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30389666 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389666 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI78001010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoamyl Alcohol (3-Methyl-1-Butanol)
CAS 123-51-3
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C5 H12 O
Menge 10 g
Synonym 3-Methyl-1-butanol, 1-Butanol, 3-methyl-, Isopentyl alcohol (8CI), 3-Methyl-1-butanol, 2-Methyl-4-butanol, 3-Methylbutane-1-ol, 3-Methylbutyl alcohol, Isoamyl alcohol, Isoamylol, Isobutyl carbinol, Isopentanol, NSC 1029, NSC 7905, iso-Amyl alcohol, iso-Pentanol
InChI-Formel InChI=1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC(C)CCO
IUPAC-Name 3-Methylbutan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
Formelmasse 88.0888
Reinheit (%) >95